Learn More
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175618
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10133284
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC26704CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 70170-23-9
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.20
MDL-Nummer MFCD08435848
InChI-Schlüssel JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC-Name 5-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%