Learn More
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510312
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10767685
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC26701CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 18735-74-5
Summenformel C11H8NO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.19
MDL-Nummer MFCD00275475
InChI-Schlüssel YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
PubChem CID 318533
IUPAC-Name 5-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%