Learn More
5-Methyl-2-Phenyl-3-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10798065 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10032404 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49704DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 157836-53-8
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD08690281
InChI-Schlüssel KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 10397534
IUPAC-Name 5-Methyl-2-Phenylfuran-3-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC(C=O)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-3-furaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%