Learn More
5-Methyl-2-phenyl-furan-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10717495 250 mg 250 Milligramm
10491884 1 g 1 Gramm
10123184 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10717495 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 64354-50-3
Summenformel C12H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
MDL-Nummer MFCD00447900
InChI-Schlüssel CASZQQKUMVLKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-furan-3-carboxylic acid, cbmicro_037588, phenuvic acid, cambridge id 5926078
PubChem CID 761020
IUPAC-Name 5-Methyl-2-Phenylfuran-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%