Learn More
(5-Methyl-2-Phenyl-3-furyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10708075 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10397344 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10708075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49709CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 183210-33-5
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.226
MDL-Nummer MFCD08435905
InChI-Schlüssel VZFFMWAZPODJRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanol, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanol, 3-furanmethanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methan-1-ol
PubChem CID 15269738
IUPAC-Name (5-Methyl-2-Phenylfuran-3-yl)Methanol
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 95%