Learn More
(5-Methyl-2-Phenyl-3-furyl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10286333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10286333 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10265804 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49713CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 771572-29-3
Summenformel C12H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
MDL-Nummer MFCD06213531
InChI-Schlüssel PQZVRVFUCJMCRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 3-furanmethanamine,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanamine, 5-methyl-2-phenylfur-3-yl methylamine
PubChem CID 24229505
IUPAC-Name 1-(5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methanamine
SMILES CC1=CC(CN)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%