Learn More
5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10636481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10636481
Marke: Thermo Scientific Acros 297010050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS 5521-55-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 160.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N2O2
MDL-Nummer MFCD00068241
Menge 5 g
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
InChI-Schlüssel RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methylpyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
PubChem CID 122831
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Unkristallisiertes Pulver