Learn More
5-Methyl-2-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703052
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10167482 1 g 1 Gramm
10604083 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10167482
Marke: Thermo Scientific Maybridge AC35768DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91914-06-6
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD03092888
InChI-Schlüssel SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-pyridinol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180°C to 185°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver