Learn More
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)-thiazol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034009
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15468117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51531.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 848613-91-2 | C16H31NSSn | 388.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 848613-91-2
Summenformel C16H31NSSn
Molekulargewicht (g/mol) 388.201
MDL-Nummer MFCD09025809
InChI-Schlüssel LALGELPHLJBAEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 5-methyl-2-tri-n-butylstannyl thiazole, acmc-209px3, 5-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl, 5-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, 5-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl-5-methylthiazole
PubChem CID 16427131
IUPAC-Name Tributyl-(5-Methyl-1,3-Thiazol-2-yl)Stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=C(S1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 388.19
Reinheit (%) ≥90%