Learn More
[5-Methyl-2-(Trifluormethyl)-3-furyl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10653013 1 g 1 Gramm
10651046 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653013 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00713DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-05-7
Summenformel C7H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 179.14
MDL-Nummer MFCD02180792
InChI-Schlüssel ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine
PubChem CID 2779900
IUPAC-Name 1-[5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-yl]methanamine
SMILES CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 179.14
Reinheit (%) 97%