Learn More
5-Methyl-3,4-Diphenylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30464723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464723 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312540500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
CAS 37928-17-9
Summenformel C16 H13 N O
Menge 500 mg
Synonym Parecoxib TLC impurity 19, Desulfonamide valdecoxib TLC impurity 10
InChI-Formel InChI=1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccccc3
IUPAC-Name 5-Methyl-3,4-Diphenyl-1,2-Oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 235.28
Formelmasse 235.0997