Learn More
5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480718
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480718 250 mg 250 Milligramm
15460718 1 g 1 Gramm
15470718 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54416.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10350-70-6
Summenformel C8H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00464110
InChI-Schlüssel JZIKSOZOBQKFEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771672
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole
Menge 250 mg
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl pyridine, 5-methyl-3-4-pyridyl-1,2,4-oxadiazole, pyridine,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, pyridine, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC-Name 5-Methyl-3-Pyridin-4-yl-1,2,4-Oxadiazol
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%