Learn More
5-Methyl-3-isoxazolcarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10346894 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10328113 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346894 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10416DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57351-99-2
Summenformel C5H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 108.10
MDL-Nummer MFCD09064940
InChI-Schlüssel JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229456
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonitril
SMILES CC1=CC(=NO1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 97%