Learn More
(5-Methyl-3-Isoxazolyl)Methylamin, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10782083 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10672243 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10402064 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782083 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10413DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 154016-48-5
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
InChI-Schlüssel AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776306
IUPAC-Name (5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanamin
SMILES CC1=CC(=NO1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%