Learn More
5-Methyl-3-(nitromethyl)hexansäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-3-(nitromethyl)hexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 128013-65-0 |
| Summenformel | C10H19NO4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Hexanoic acid','5-methyl-3-(nitromethyl)-','ethyl ester, 5-Methyl-3-nitromethylhexanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(nitromethyl)-5-methylhexanoate, Ethyl 5-methyl-3-(nitromethyl)hexanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-15-10(12)6-9(5-8(2)3)7-11(13)14/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(CC(C)C)C[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Ethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.26 |
| Formelmasse | 217.1314 |