Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10374372 1 g 1 Gramm
10782093 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374372 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00502DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 16883-16-2
Summenformel C11H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
MDL-Nummer MFCD00052205
InChI-Schlüssel HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
IUPAC-Name 5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2700g/mL
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 221.64
Reinheit (%) 90%