Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430260 1 g 1 Gramm
11440260 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50702.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16883-16-2
Summenformel C11H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
MDL-Nummer MFCD00052205
InChI-Schlüssel HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
IUPAC-Name 5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 221.64
Reinheit (%) 99%