Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470817 100 g 100 Gramm
15460817 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01142.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1136-45-4 | C11H9NO3 | 203.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1136-45-4
Summenformel C11H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.197
MDL-Nummer MFCD00003153
InChI-Schlüssel PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylicacid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure german, 5-methyl-3-phenyl-4-isooxazolic acid
PubChem CID 14343
IUPAC-Name 5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 164939
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 99%