Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 1136-45-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H9 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, Oxacillin Related Compound C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity C, Oxacillin Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |