Learn More
5-Methyl-4-isoxazolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10436652 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10541512 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436652 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00271DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 321309-26-6
Summenformel C4H4ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 181.59
MDL-Nummer MFCD02681975
InChI-Schlüssel STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2776141
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.6
Reinheit (%) 95%