Learn More
5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridon-d5 (Pirfenidon-d5), TRC
Artikelnummer. 30481976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481976 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30481976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3258981MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-62-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 2H5 H6 N O
Menge 1 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, Pirfenidone-d5, Pirfenidone-D5 (phenyl-D5), 5-Methyl-N-(phenyl-d5)-2-1H-pyridone, 5-Methyl-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 5-Methyl-1-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 190.25
Formelmasse 190.1154
Reinheit (%) >95