Learn More
5-Methylsorbinsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30474696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474696 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326840100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-sorbic Acid Ethyl Ester
CAS 10231-96-6
Summenformel C9H14O2
Menge 100 mg
Synonym Ethyl 5-Methyl-2,4-hexadienoate, 5-Methyl-2,4-hexadienoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3/b7-5+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C=C(C)C
IUPAC-Name Ethyl-(2E)-5-methylhexa-2,4-dienoat
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Formelmasse 154.0994