Learn More
5-Methylsorbinsäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-sorbic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10231-96-6 |
| Summenformel | C9H14O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethyl 5-Methyl-2,4-hexadienoate, 5-Methyl-2,4-hexadienoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3/b7-5+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C=C(C)C |
| IUPAC-Name | Ethyl-(2E)-5-methylhexa-2,4-dienoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.21 |
| Formelmasse | 154.0994 |