Learn More
5-Methylbenzo[b]thiophen-2-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10670475 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10147282 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670475 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07149DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22962-49-8
Summenformel C10H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 178.25
MDL-Nummer MFCD05865151
InChI-Schlüssel NPSSZIBANMLQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-methanol, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl methanol, benzo b thiophene-2-methanol,5-methyl, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methanol, 5-methyl-1-benzothien-2-yl methanol, 5-methyl-benzo b thiophen-2-yl-methanol, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methan-1-ol, j6w
PubChem CID 2794801
IUPAC-Name (5-Methyl-1-benzothiophen-2-yl)methanol
SMILES CC1=CC=C2SC(CO)=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.25
Reinheit (%) 97%