Learn More
5-Methylbenzotriazol, TRC
Artikelnummer. 30135260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135260 10 g 10 Gramm
17974655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28878510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-85-6
Summenformel C7 H7 N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Synonym 1H-Benzotriazole, 5-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-methyl- (6CI,7CI), 6-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 5M-BTA, 5MBT, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Tolyltriazole, NSC 122012, TTA, Tolutriazole, Verzone VT 120M
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Benzotriazol
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Formelmasse 133.064