Learn More
5-Methylcyclohexan-1,3-Dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422348 1 g 1 Gramm
11432348 5 g 5 Gramm
11442348 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15280.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4341-24-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4341-24-6
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.155
MDL-Nummer MFCD00010379
InChI-Schlüssel DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 458095
IUPAC-Name 5-Methylcyclohexan-1,3-dion
SMILES CC1CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 1099692
Synonym 5-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-methyl, 5-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem14279, acmc-1aftb, 5-methylcyclohexane dione, 1,3-dioxo-5-methylcyclohexane, 1,3-cyclohexanedione,5-methyl, 5-methyl cyclohexane-1,3-dione
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 98%