Learn More
5-Methylcytosin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30482720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482720 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29487310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Summenformel C5H7N3O
Menge 10 g
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl- (9CI), Cytosine, 5-methyl- (6CI,8CI), 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Methylcytosine, NSC 137776
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMILES CC1=CNC(=O)N=C1N
IUPAC-Name 4-Amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
Formelmasse 125.0589