Learn More
5-Methylfurfural, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Unit Size
10591981 25 g Glasflasche 25 Gramm
10307770 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10591981 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 159920250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-02-0
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00003232
InChI-Schlüssel OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC-Name 5-Methylfuran-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Methylfurfural
Namenshinweis 98+%
Azidität 10mg KOH/g max.
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5290 to 1.532
Menge 25 g
Beilstein 17, 289
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 33.3g/L (20 c)
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit