Learn More
5-Methylfurfural, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-163204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10591981 25 g Glasflasche 25 Gramm
10307770 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10591981
Marke: Thermo Scientific Acros 159920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-02-0
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00003232
InChI-Schlüssel OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC-Name 5-Methylfuran-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Methylfurfural
Namenshinweis 98+%
Azidität 10mg KOH/g max.
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5290 to 1.532
Menge 25 g
Beilstein 17, 289
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 33.3g/L (20 c)
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit