Learn More
5-Methylimidazol-4-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479027 1 g 1 Gramm
11489027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20608.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68282-53-1 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate, Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn). It is also used in the synthesis of imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle and Cu(II) eight and six coordinate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-5-imidazolcarboxaldehyd eignet sich für die Synthese von 1,3-Bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylidenamin]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-Bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylidenamin]propan (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylen]histamin]-kupfer(II)}perchlorat, Schiff-Basis-Kondensaten mit Tris(2-aminethyl)amin (tren) oder Tris(3-aminpropyl)amin (trpn). Es wird auch bei der Synthese von Imidazolat-basierter metallischer organischer Rahmenmembran (MOF), 3,11-Bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trien, a4-Imidazolyl-Derivaten eines 14-gliedrigen Tetraazacro-Zyklusses und Cu(II)acht-und sechs-Koordinatverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (23 g/l bei 25 °C)
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68282-53-1
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD00173728
InChI-Schlüssel KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Imidazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,(23g/L) (25°C).
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 99%