Learn More
5-Methylindol-2-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383966 1 g 1 Gramm
11393966 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17145.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10241-97-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
5-Methylindole-2-carboxylic acid is a compound used in the synthesis of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents. reactant in preparation of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents reactant in preparation of non-imidazole human histamine H4 receptor antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methylindol-2-Carbonsäure ist eine Verbindung, die bei der Synthese von Pin1-Inhibitoren als potenzielle Antitumormittel verwendet wird. Reagenz zur Herstellung von Pin1-Inhibitoren als potentielle Antitumormittel bei der Herstellung von humanen Histamin-H4-Rezeptorantagonisten ohne Imidazol
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml). Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-97-1
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00047166
InChI-Schlüssel DAITVOCMWPNFTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylindole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-indolecarboxylic acid, chembl23328, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methyl, acmc-1bxae, 5-me-ica, daitvocmwpnftl-uhfffaoysa, 5-methyl indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-methyl, #
PubChem CID 259188
IUPAC-Name 5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylindole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽235°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 144055
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 99%