Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylisatin |
| Schmelzpunkt | 180,0 °C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 21,509 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
| Formelmasse | 161.16 |
| Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Methylisatin
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.