Learn More
5-Methylisophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028274
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11497176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25496.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 499-49-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-49-0
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00013986
InChI-Schlüssel PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisophthalic acid, uvitic acid, 5-methyl-1,3-benzenedicarboxylic acid, isophthalic acid, 5-methyl, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-methyl, uvitinsaure, 3,5-dicarboxytoluene, 5-methylisophthalicacid, acmc-209kj2, ksc237e4t
PubChem CID 68137
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisophthalic acid
Schmelzpunkt 296°C to 300°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%