Learn More
(5 -Methylisoxazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10499644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10499644 10 g 10 Gramm
10222732 1 g 1 Gramm
10167384 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499644 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10409EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35166-33-7
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00085129
InChI-Schlüssel MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
IUPAC-Name (5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 97%