Learn More
5-Methylisoxazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753043 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10496842 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753043 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10402DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39499-34-8
Summenformel C5H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.54
MDL-Nummer MFCD00085127
InChI-Schlüssel XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonylchlorid
SMILES CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.54
Reinheit (%) 97%