Learn More
5-Methylisoxazol-3-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410250 1 g 1 Gramm
11420250 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50693.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39499-34-8 | Molecular Formula: C5H4ClNO2 | Molecular Weight: 145.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39499-34-8
Summenformel C5H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.54
MDL-Nummer MFCD00085127
InChI-Schlüssel XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonylchlorid
SMILES CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 145.55
Reinheit (%) 98%