Learn More
5-Methylisoxazol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10252732 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10212782 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252732 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3405-77-4
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
MDL-Nummer MFCD01318162
InChI-Schlüssel BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 97%