Learn More
5-Methylisoxazol-4-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313626
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313626 25 g 25 Gramm
11303626 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14628.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42831-50-5
Summenformel C5H4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 126.09
MDL-Nummer MFCD00955655
InChI-Schlüssel VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, unii-bl2q213q2m, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methylisoxazole-4-carboxylicacid, leflunomide impurity d ep, pubchem8652, leflunomide impurity d, acmc-209jr8, ksc235o3b
PubChem CID 1425240
SMILES CC1=C(C=NO1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 144°C to 149°C
Menge 25 g
Beilstein 116000
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) ≥98%