Learn More
5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 42831-50-5 |
| Summenformel | C5 H5 N O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1oncc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.1 |
| Formelmasse | 127.0269 |