Learn More
5-Methylnicotinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339565 5 g 5 Gramm
11329565 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18970.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70-57-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-57-5
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD05664041
InChI-Schlüssel BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65560
IUPAC-Name 5-Methylpyridin-3-carboxamid
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylnicotinamide
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 4962976
Synonym 5-methylnicotinamide, nicotinamide, 5-methyl, 5-methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl-9ci, 5-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,5-methyl, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%