Learn More
5-Methylnicotinamid, TRC
Artikelnummer. 30336459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336459 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB495308250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylnicotinamide
CAS 70-57-5
Summenformel C7H8N2O
Menge 250 mg
Synonym NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1cncc(c1)C(=O)N
IUPAC-Name 5-Methylpyridin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0637