Learn More
5-Methylpyrazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10691416 5 g 5 Gramm
10144272 10 g 10 Gramm
10728645 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691416 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01107DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 5521-55-1
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD00068241
InChI-Schlüssel RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC-Name 5-Methylpyrazin-2-Carbonsäure
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%