Learn More
5-Methylpyridin-3-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489667
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15489667 250 mg 250 Milligramm
15479667 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15489667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52891.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 173999-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173999-18-3
Summenformel C6H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.945
MDL-Nummer MFCD03428528
InChI-Schlüssel REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
PubChem CID 2762708
IUPAC-Name (5-Methylpyridin-3-yl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 136.95
Reinheit (%) 98%