missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methylpyridin-3-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7035177
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15489667

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52891.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 173999-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 173999-18-3
Summenformel C6H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.945
MDL-Nummer MFCD03428528
InChI-Schlüssel REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
PubChem CID 2762708
IUPAC-Name (5-Methylpyridin-3-yl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methylpyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 136.95
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt