Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylpyrimidine |
| Schmelzpunkt | 33°C to 37°C |
| Siedepunkt | 152°C to 154°C |
| Flammpunkt | 52°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
| Formelmasse | 94.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Methylpyrimidine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.