Learn More
5-(Methylsulfonyl)-thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10111282
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10111282 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10120562 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10757685 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10111282 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03813CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 60166-86-1
Summenformel C6H6O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 206.23
MDL-Nummer MFCD00173745
InChI-Schlüssel SLWRTVINHWIGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylsulfonyl, maybridge1_007675, 5-methanesulfonyl-2-thiphenecarboxylic acid, 5-methylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,5-methylsulfonyl, 5-methanesulfonyl thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2740497
IUPAC-Name 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%