Learn More
5-Methyltetrahydrofolic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461027 50 mg 50 Milligramm
16435566 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16461027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113046
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 5-Methyltetrahydrofolic acid (5-Methyl THF) is a biologically active form of folic acid. 5-Methyltetrahydrofolic acid is a methylated derivate of tetrahydrofolate. 5-Methyltetrahydrofolic acid is the predominant natural dietary folate and the principal form of folate in plasma and cerebrospinal fluid.
5-Methyltetrahydrofolic acid (5-Methyl THF) is a biologically active form of folic acid. 5-Methyltetrahydrofolic acid is a methylated derivate of tetrahydrofolate. 5-Methyltetrahydrofolic acid is the predominant natural dietary folate and the principal form of folate in plasma and cerebrospinal fluid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyltetrahydrofolic acid
Physikalische Form Solid
CAS 134-35-0
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H25N7O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym 5-Methyl THF
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (181.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2N(C)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 459.46
Formelmasse 459.46
Reinheit (%) 99.29%
Güte Research