Learn More
(5 -Methylthien-2-yl)Methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10643265 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10268003 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10764467 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643265 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65063CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 171661-55-5
Summenformel C6H10ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 163.663
InChI-Schlüssel COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
IUPAC-Name (5-Methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 163.67
Reinheit (%) 97%