Learn More
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
| Schmelzpunkt | 134°C to 139°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4009 |
| Formelmasse | 164.27 |
| Reinheit (%) | 97% |