Learn More
5-(methylthio)thiophen-2-Carbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10651693 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10436292 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03493EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 24445-35-0
Summenformel C6H6OS2
Molekulargewicht (g/mol) 158.233
MDL-Nummer MFCD00173744
InChI-Schlüssel RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC-Name 5-Methylsulfanylthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 90%